Key Documents
8.20154
Sigma-Aldrich
Biphenyl-2,2′-diol
for synthesis
Sinonimo/i:
Biphenyl-2,2′-diol, o,o′-Biphenol, 2,2′-Dihydroxydiphenyl
About This Item
Formula condensata:
2-(HO)C6H4C6H4-2-(OH)
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
217-303-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
324 °C
Punto di fusione
108-110 °C (External MSDS)
Temp. transizione
flash point 154 °C (External MSDS)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,13-14H
IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
154 °C - (External MSDS)