Documenti fondamentali
8.19015
Sigma-Aldrich
Poli(etilenglicole)
3000, for synthesis
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Formula condensata:
H(OCH2CH2)nOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
13111021
Numero indice EU:
500-038-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
420 °C
Potenza
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
55-58 °C
Temp. transizione
flash point 270 °C
Densità
1.21 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400‑500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Polyethylene glycol 3000 can be used as:
  • A surface-modification agent in the synthesis of monodispersed magnetite colloidal magnetic nanoparticles.
  • A precipitating agent in the crystallization of oligoxyloglucan reducing-end specific cellobiohydrolase (OXG-RCBH) by the hanging-drop vapor diffusion method.
  • A solvent and phase-transfer catalyst (PTC) in the application of aqueous biphasic reactive extraction.
  • An additive in the preparation of polysulfone membrane to study the porometry.
Risultati analitici
Hydroxyl value: 34 - 42
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Average molecular mass: 2700 - 3300
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138.6 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Polyethylene glycol and solutions of polyethylene glycol as green reaction media
Chen Ji, et al.
Green Chemistry, 7(2) (2005)