Documenti fondamentali
8.18874
Sigma-Aldrich
Butyllithium
(15% solution in n-hexane) for synthesis
Sinonimo/i:
BuLi solution, 1-Lithiobutane, n-Butyllithium, NBL
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
Tensione di vapore
163 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
240 °C
Limite di esplosione
1.2-7.8 % (v/v)
P. ebollizione
69 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-95 °C
Temp. transizione
flash point -22 °C
Densità
0.68 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
(15% solution in n-hexane) for synthesis
Risultati analitici
Colour (visual)colourless to slight yellowAppearance of substance (visual)clear to turbidAssay (acidimetric)13.5 - 16.5 %Assay (total alcalinity)13.5 - 16.5 %
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react. 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C