8.03646
Diisopropilamina
for synthesis
Sinonimo/i:
Diisopropilamina, N,N-diisopropilammina, Bis(1-metiletil)ammina
About This Item
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
93.33 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
295 °C
Potenza
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.1-7.1 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
11.8 (20 °C, 6 g/L in H2O)
P. ebollizione
83-84 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-70 °C
Temp. transizione
flash point -13.45 °C (DIN 51755 Part 1)
Densità
0.72 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Reagente nella sintesi di furano, diidrofurano o derivati del butanolide per reazione con γ-chetotioesteri.
- Catalizzatore per preparare disolfuri arilici mediante accoppiamento ossidativo di tioli arilici in presenza di aria come ossidante.
- Base nelle reazioni di cross-coupling catalizzate da palladio, come per esempio le reazioni di Heck e di Sonogashira.
Può anche essere utilizzata come materiale di partenza per preparare il litio diisopropilammide (LDA), una base forte non nucleofila impiegata estesamente in sintesi organica per le reazioni di deprotonazione.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
7.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-13.45 °C - closed cup