Documenti fondamentali
8.18793
Sigma-Aldrich
2-Nonanol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Nonanol, Heptyl methyl carbinol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
211-065-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Punto di fusione
-35 °C
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(CCCCCCC)C
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.823
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup