W331503
2-Nonanol
≥97%
Sinonimo/i:
Heptyl methyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
193-194 °C (lit.)
Punto di fusione
−36-−35 °C (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
creamy; green; waxy; citrus
Stringa SMILE
CCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W331503-100G | 4061837846380 |
W331503-1KG | 4061837846397 |
W331503-4KG | |
W331503-SAMPLE | 4061837846403 |