Key Documents
8.18017
Sigma-Aldrich
Cyclopropylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Cyclopropylamine, Aminocyclopropane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
57.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
212-142-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
275 °C
Potenza
445 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
-10 °C
Temp. transizione
flash point 1 °C
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.816
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup