C115002
Cyclopentylamine
99%
Sinonimo/i:
Aminocyclopentane
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.450 (lit.)
P. ebollizione
106-108 °C (lit.)
Densità
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4,6H2
NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
52.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C115002-1KG | |
C115002-5G | |
C115002-100G | 4061838352941 |
C115002-10KG | |
C115002-25G | 4061836830380 |