Documenti fondamentali
8.14990
Sigma-Aldrich
Allyl hexanoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Allyl hexanoate, Allyl caproate, Hexanoic acid allyl ester, Caproic acid allyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
204-642-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
218 mg/kg LD50, oral (Rat)
300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Temp. transizione
flash point 74 °C
Densità
0.887 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CC=C)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-9(10)11-8-4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3
RCSBILYQLVXLJG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.892
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup