Documenti fondamentali
8.14676
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline)
for synthesis
Sinonimo/i:
4,4′-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline), Bis-(4-amino-2-chloro-3,5-diethylphenyl)-methane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H28Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
402-130-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.01 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Punto di fusione
88-90 °C
Solubilità
slightly soluble 0.02 mg/L
Densità
1.24 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
610‑650 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1c(c(c(cc1Cc2c(c(c(c(c2)CC)N)CC)Cl)CC)N)CC
InChI
1S/C21H28Cl2N2/c1-5-12-9-14(18(22)16(7-3)20(12)24)11-15-10-13(6-2)21(25)17(8-4)19(15)23/h9-10H,5-8,11,24-25H2,1-4H3
VIOMIGLBMQVNLY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 88 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3