Documenti fondamentali
8.14599
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-valine
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Acetyl-DL-valine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
221-321-4
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥99.0% (acidimetric)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Punto di fusione
148 °C (External MSDS)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C(C(C)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C7H13NO3/c1-4(2)6(7(10)11)8-5(3)9/h4,6H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)
IHYJTAOFMMMOPX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 149 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3