Key Documents
8.14479
Sigma-Aldrich
Samarium
powder for synthesis
Sinonimo/i:
Samarium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sm
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141612
Numero indice EU:
231-128-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
1072 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Sm
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (on Sm): ≥ 99.7 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Water-react 3
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3