261203
Samarium
−40 mesh, 99% trace rare earth metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% trace rare earth metals basis
Forma fisica
(powder or filings)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: samarium
Resistività
91.4 μΩ-cm, 0°C
Dimensione particelle
−40 mesh
P. eboll.
1794 °C (lit.)
Punto di fusione
1074 °C (lit.)
Densità
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sm]
InChI
1S/Sm
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Water-react 3
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.