GF82306548
Samarium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
SM006010
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 823-065-48
Resistività
91.4 μΩ-cm, 0°C
Peso
10 g
Dimens. max. particelle
500 (micron)
P. ebollizione
1794 °C (lit.)
Punto di fusione
1074 °C (lit.)
Densità
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sm]
InChI
1S/Sm
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Water-react 3
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)