Documenti fondamentali
8.14437
Sigma-Aldrich
Tributylacetyl citrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Tributylacetyl citrate, 2-(Acetyloxy)-1,2,3-Propanetricarboxylic acid tributyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H34O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
201-067-0
Stato:
liquid
Saggio:
≥98.0% (acidimetric)
Tensione di vapore
0.07 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
liquid
P. ebollizione
170-173 °C/1 hPa
Punto di fusione
-80 °C
Temp. transizione
flash point 204 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.049 - 1.052
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
422.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
217 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3