Documenti fondamentali
8.14087
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium chloride
(50% solution in 2-propanol/water 3:2) for synthesis
Sinonimo/i:
Cetyltrimethylammonium chloride solution, Trimethylhexadecylammonium chloride
About This Item
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Temp. transizione
flash point 15 °C
Densità
0.89 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (argentometric): 49.0 - 52.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.887 - 0.892
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C