44242
Dodecyltrimethylammonium chloride
≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
DTAC
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cationic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
Stato
solid
PM
263.89 g/mol
Punto di fusione
37 °C
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- Transfer hydrogenation reactions of ketones/aldehydes.
- Ring-opening metathesis polymerization of olefins.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?