CTAC
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
dog thyroid
Confezionamento
tube of 5 μg 90071812-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90071812-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 78
Morfologia
Epithelial-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Dog thyroid gland adenocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
The cell line CTAC originated from a 7 year old female boxer with thyroid adenocarcinoma of small-cell type. CTAC has been reported to be highly susceptible for use in canine natural killer cell (chromium release) assays.
Applicazioni
Canine natural killer cell assay.
Terreno di coltura
RPMI 1640 or MEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)