Documenti fondamentali
8.07582
Sigma-Aldrich
Heptanoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Heptanoic acid, Enanthic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-838-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.35 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
380 °C
Potenza
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
5.00 cSt(20 °C)
Punto di fusione
-8 °C
Temp. transizione
flash point 117 °C
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.917 - 0.919
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Octanoic acid ≥99%
Sigma-Aldrich
C2875
Octanoic acid