Key Documents
8.06064
Sigma-Aldrich
Iodometano
Sinonimo/i:
Ioduro di metile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3I
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.94
Beilstein:
969135
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
4.89 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
24.09 psi ( 55 °C)
540 hPa ( 25 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
79.84 mg/kg LD50, oral (rat)
Limite di esplosione
8.5-66 % (v/v)
Indice di rifrazione
n20/D 1.531 (lit.)
pH
5.2 (25 °C in H2O)
P. eboll.
41-43 °C (lit.)
42 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-66 °C
−64 (lit.)
Solubilità
8.66 g/L
Densità
2.28 g/cm3 at 20 °C
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
stabilised with silver for synthesis
Applicazioni
Iodomethane (stabilised with silver) for synthesis. CAS 74-88-4, pH 5.2 (H₂O, 25 °C).
Stoccaggio e stabilità
Store below +30°C.
Risultati analitici
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR):passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32.1 °C - closed cup