PHR3504
Iodometano
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Ioduro di metile
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.89 (vs air)
Tensione di vapore
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.531 (lit.)
P. ebollizione
41-43 °C (lit.)
Punto di fusione
−64 (lit.)
Densità
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
32.1 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)