Documenti fondamentali
8.03265
Sigma-Aldrich
Dipropylene glycol
(mixture of isomers) for synthesis
Sinonimo/i:
Dipropylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
246-770-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
310 °C (DIN 51794)
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.9-12.6 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
231-235 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-32 °C
Temp. transizione
flash point 121 °C
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C(O)CC)C(O)CC
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
QYSXYAURTRCDJU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.020 - 1.022
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
266.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
130 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4