597236
Di(propylene glycol) dibenzoate
75%, technical grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
75%
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. eboll.
232 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(OCCCOCCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H22O5/c21-19(17-9-3-1-4-10-17)24-15-7-13-23-14-8-16-25-20(22)18-11-5-2-6-12-18/h1-6,9-12H,7-8,13-16H2
BYQDGAVOOHIJQS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
377.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
192 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?