Documenti fondamentali
8.03258
Sigma-Aldrich
Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
for synthesis
Sinonimo/i:
Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone, 4,4′-Sulfonyldiphenol, 4,4′-Dihydroxydiphenyl sulfone
About This Item
Formula condensata:
[4-(HO)C6H4]2SO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
201-250-5
Tensione di vapore
<0.0001 Pa ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
≥400 °C
Potenza
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
242-247 °C
Solubilità
1.1 g/L
Densità
0.5-0.6 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 242 °C
Melting range (upper value): ≤ 247 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1