151378
Bis(4-chlorophenyl) sulfone
98%
Sinonimo/i:
4,4′-Dichlorodiphenyl sulfone, 4-Chlorophenyl sulfone
Saggio
98%
P. eboll.
250 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
143-146 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
sulfone
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?