90477
Bisphenol AF
analytical standard
Sinonimo/i:
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, Bisphenol AF, Hexafluorobisphenol A
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
160-163 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H10F6O2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,9-1-5-11(22)6-2-9)10-3-7-12(23)8-4-10/h1-8,22-23H
ZFVMWEVVKGLCIJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)