438928
Calcium cyanamide
technical grade
Sinonimo/i:
Calcium carbimide, Cyanamide calcium derivative, Cyanamide calcium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
≥85% (perchloric acid titration)
Forma fisica
solid
Composizione
Ca, 45%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ca]=NC#N
InChI
1S/CN2.Ca/c2-1-3;
QFSRQFUIHVTIDL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3 - Water-react 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?