Key Documents
434167
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
98%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
N,N′-Bis-Boc-1-guanylpyrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
N,N′-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, 98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
86-90 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N\C(=N\C(=O)OC(C)(C)C)n1cccn1
InChI
1S/C14H22N4O4/c1-13(2,3)21-11(19)16-10(18-9-7-8-15-18)17-12(20)22-14(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17,19,20)
QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)