439908
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
98%
Sinonimo/i:
N,N′-Di-Boc-S-methylisothiourea, 1,3-Di-Boc-2-methylisothiourea, N,N′-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea
Saggio
98%
Punto di fusione
115-121 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CS\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N/C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22N2O4S/c1-11(2,3)17-9(15)13-8(19-7)14-10(16)18-12(4,5)6/h1-7H3,(H,13,14,15,16)
UQJXXWHAJKRDKY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?