Documenti fondamentali
8.01818
Sigma-Aldrich
2-Butanethiol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Butanethiol, sec-Butyl mercaptan, 1-Methyl-1-propanthiol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(SH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352105
Numero indice EU:
208-165-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
108 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Potenza
5176 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.7-9.6 % (v/v)
P. ebollizione
82-88 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-165 °C
Temp. transizione
flash point -23 °C
Densità
0.83 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
SC(CC)C
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.833
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Ethanethiol 97%
Sigma-Aldrich
E3708
Ethanethiol