W425800
Ethanethiol
≥97%
Sinonimo/i:
Ethyl mercaptan, Mercaptan C2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
8.51 psi ( 20 °C)
Saggio
≥97%
Temp. autoaccensione
570 °F
Limite di esplosione
18.2 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.4306 (lit.)
P. ebollizione
35 °C (lit.)
Densità
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; sulfurous
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCS
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-49.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?