Key Documents
8.00796
Sigma-Aldrich
Ethanethiol
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethanethiol, Ethyl mercaptan
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352105
Numero indice EU:
200-837-3
Tensione di vapore
576 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
295 °C
Potenza
682 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
2.8-18 % (v/v)
P. eboll.
35 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-148 °C
Temp. transizione
flash point -45 °C
Densità
0.84 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.838 - 0.839
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-49.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-45 °C - closed cup