112925
1-Butanethiol
99%
Sinonimo/i:
Butyl mercaptan, Mercaptan C4
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
83 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. ebollizione
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thiol
Stringa SMILE
CCCCS
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
1622000-125MG | 4061838746788 |
258768-100G | 4061835554812 |
258768-1KG | |
8.07680.1000 | |
8076800100 | 4022536397023 |
8076801000 | 4022536397030 |
PHR1115-1G | 4061835233113 |
S1350000 | 4061833815083 |
S1350000-1EA | |
S1350000-250MG | |
258768-1G | |
258768-5G | 4061826062265 |
8.07680.0100 | |
74723-1G | 4061826651926 |
74723-25G | |
74723-5G | 4061833354711 |
O709-2KG | 4061832886145 |
O709-1KG | 4061834248378 |
112925-1L | 4061838700520 |
112925-250ML | 4061838700537 |