Key Documents
P7908
Sigma-Aldrich
1-Pentanethiol
98%
Sinonimo/i:
PT, Amyl mercaptan, Mercaptan C5, Pentyl mercaptan
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.21
Beilstein:
1730979
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
27.4 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. eboll.
126 °C (lit.)
Densità
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCS
InChI
1S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.