Documenti fondamentali
8.01587
Sigma-Aldrich
1-Butanethiol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Butanethiol, Butyl mercaptan
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352105
Numero indice EU:
203-705-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
61 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.4-11.3 % (v/v)
P. ebollizione
97-99 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-116 °C
Temp. transizione
flash point 12 °C
Solubilità
0.597 g/L
Densità
0.84 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
SCCCC
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.842
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup