Documenti fondamentali
8.00830
Sigma-Aldrich
Acrylamide
for synthesis
Sinonimo/i:
Acrylamide, Prop-2-enamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
71.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
201-173-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.009 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
424 °C
Potenza
177 mg/kg LD50, oral (Rat)
1141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.0-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
125 °C/33.3 hPa
Punto di fusione
84 °C
Temp. transizione
flash point 138 °C
Solubilità
2040 g/L
Densità
1.127 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
500 kg/m3
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Melting range
- lower value:
≥ 83 °C
- upper value: ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup