01700
Acrylamide
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Propenamide, Polyacrylamide, acrylic amide, akrylamid, Acrylic acid amide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.45 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.03 mmHg ( 40 °C)
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
P. ebollizione
125 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
81-87 °C
82-86 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 200 g/L at 20 °C
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?