Documenti fondamentali
1.10897
Sigma-Aldrich
N,N′-Methylenediacrylamide
for electrophoresis
Sinonimo/i:
N,N′-Methylenediacrylamide, BIS, Bisacrylamide solution
About This Item
Formula condensata:
(CH2CHCONH)2CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105305
Numero indice EU:
203-750-9
NACRES:
NC.01
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (saponification, acidimetric)
Forma fisica
crystalline powder
Potenza
390 mg/kg LD50, oral (Rat)
tecniche
electrophoresis: suitable
pH
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Punto di fusione
185 °C (decomposition)
Densità
1.235 g/cm3 at 30 °C
Densità bulk
200 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Appearance (colour): white
Appearance (description): crystalline powder
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (290 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.200
pH-value (2.5 %, water): ≥ 5.0
Assay (by acidimetry following saponification): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.02 %
Water: ≤ 0.5 %
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acrylamide suitable for electrophoresis, ≥99%
Sigma-Aldrich
A8887
Acrylamide