Key Documents
8.00361
Sigma-Aldrich
2-(1-Piperazinyl)ethylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
2-(1-Piperazinyl)ethylamine, N-(2-Aminoethyl)piperazine, AEP, 2-Piperazinoethylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H15N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
205-411-0
Tensione di vapore
0.07 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
315 °C
Potenza
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
2.1-10.5 % (v/v)
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
222 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-19 °C
Temp. transizione
flash point 88 °C
Solubilità
>1000 g/L
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2
IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.983 - 0.987
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup