Documenti fondamentali
70748
Millipore
Co-precipitante Pellet Paint® NF
Non-fluorescent visible DNA co-precipitant for automated sequencing applications
Sinonimo/i:
DNA carrier, DNA precipitator, PELLET PAINT® for sequencing, PELLET PAINT® precipitant, RNA carrier, RNA precipitator, non-fluorescent PELLET PAINT®, nucleic acid precipitator, pellet visualizer
About This Item
Codice UNSPSC:
41105500
NACRES:
NA.85
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
  • Efficiente e rapida precipitazione dei prodotti di sequenziamento ciclico BigDye®
  • Efficiente rimozione dei terminatori di colorante
  • Visualizzazione diretta e tracciabilità del materiale precipitato
  • Nessun effetto sulla reazione di sequenziamento
  • Sostituto del co-precipitante Pellet Paint originale per le applicazioni di rilevamento fluorescente
Il co-precipitante Pellet Paint NF è un carrier marcato con colorante non fluorescente compatibile con il sequenziamento fluorescente. Facilita la rapida rimozione dei terminatori BigDye durante la precipitazione alcolica dei prodotti di reazione del sequenziamento ciclico. Le reazioni di sequenziamento ciclico possono essere precipitate rapidamente con 1 µL di carrier/reazione e con tempi di centrifugazione di 10 minuti. Il carrier facilmente visualizzabile fornisce una semplice conferma dell′avvenuta precipitazione. Applicando i protocolli di precipitazione standard di Applied Biosystems, i prodotti della reazione di sequenziamento risultano pellettati efficientemente, mentre i terminatori marcati con il colorante rimangono nel surnatante a seguito della precipitazione alcolica. La risospensione dei prodotti della reazione di sequenziamento pellettati in formammide deionizzata può essere confermata controllando la dissoluzione del carrier. Il co-precipitante Pellet Paint NF è pienamente compatibile con la reazione pronta per il sequenziamento ciclico con terminatore BigDye ABI PRISM®. Per evitare ulteriori manipolazioni del campione, il co-precipitante Pellet Paint NF può essere aggiunto direttamente alla miscela di reazione, allo stampo di DNA, ai campioni per PCR non lavorati o al tampone di diluizione prima della reazione di sequenziamento ciclico. Anche se il Pellet Paint NF assorbe nel range UV, sono possibili misurazioni spettrometriche accurate di campioni di DNA o RNA. Il rapporto di assorbanza (indicato su ogni confezione di Pellet Paint NF) può essere utilizzato come fattore di correzione per la determinazione della concentrazione di acidi nucleici. Il co-precipitante Pellet Paint NF non produce effetti rilevabili sulla reazione di sequenziamento o sull′accuratezza della sequenza. Il co-precipitante Pellet Paint NF è un utile sostituto del co-precipitante Pellet Paint originale nelle applicazioni in cui si utilizza la rilevazione della fluorescenza.
Caratteristiche e vantaggi
  • Efficiente e rapida precipitazione dei prodotti di sequenziamento ciclico BigDye®
  • Efficiente rimozione dei terminatori di colorante
  • Visualizzazione diretta e tracciabilità del materiale precipitato
  • Nessun effetto sulla reazione di sequenziamento
  • Sostituto del co-precipitante Pellet Paint originale per le applicazioni di rilevamento fluorescente
Componenti
•: 125 µl o 1 ml: Co-precipitante Pellet Paint NF
•: 1 ml o 8 ml: 3 M di acetato di sodio, pH 5,2
Attenzione
Tossicità: Manipolazione standard (A)
Note legali
Questo prodotto è protetto dai brevetti USA 7,550,447 e 7,144,713, brevetto EP 853,680 e brevetto canadese 2,231,501 detenuti da EMD Chemicals Inc. o dalle sue affiliate.
ABI Prism is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
BigDye is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PELLET PAINT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2