Documenti fondamentali
5.89584
Sigma-Aldrich
2-Propanolo
99.5%, anhydrous
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
635639
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
2-Propanolo, anhydrous, 99.5%
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.5%
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble (completely)
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup