574661
Survivin Antagonist, S12
The Survivin Antagonist, S12 controls the biological activity of Survivin.
Sinonimo/i:
Survivin Antagonist, S12, Survivin Inhibitor II, 3-(2-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-oxoethyl)-5-bromo-3-hydroxyindolin-2-one
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL, nearly colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CC1(C(C=C(Br)C=C2)=C2NC1=O)O)C3=CC(OCO4)=C4C=C3
InChI
1S/C17H12BrNO5/c18-10-2-3-12-11(6-10)17(22,16(21)19-12)7-13(20)9-1-4-14-15(5-9)24-8-23-14/h1-6,22H,7-8H2,(H,19,21)
WFYHAKOLBICHEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3