444966
MEK1/2 Inhibitor III
The MEK1/2 Inhibitor III, also referenced under CAS 391210-10-9, controls the biological activity of MEK1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
MEK1/2 Inhibitor III, PD325901, PD0325901, N-((2R)-2,3-Dihyroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)-benzamide, PD 0325901, MEK Inhibitor III
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H14F3IN2O4/c17-11-3-2-10(16(25)22-26-7-9(24)6-23)15(14(11)19)21-13-4-1-8(20)5-12(13)18/h1-5,9,21,23-24H,6-7H2,(H,22,25)/t9-/m1/s1
SUDAHWBOROXANE-SECBINFHSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Leyton, J., et al. 2008. Mol. Cancer Ther.7, 3112.
Silva, J., et al. 2008. PLoS Biol.6, 2237.
Ying, Q.L., et al. 2008. Nature453, 519.
Bain, J., et al. 2007. Biochem. J.408, 297.
Solit, D.B., et al. 2006. Nature439, 358.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3