Documenti fondamentali
567051-M
Millipore
Sinefungin
InSolution, ≥95%, antibiotic
Sinonimo/i:
InSolution Sinefungin, SF, Adenosyl-ornithine, A9145
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23N7O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[n]2(c3ncnc(c3nc2)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C[C@@H](N)CC[C@H](N)C(=O)O
InChI
1S/C15H23N7O5/c16-6(1-2-7(17)15(25)26)3-8-10(23)11(24)14(27-8)22-5-21-9-12(18)19-4-20-13(9)22/h4-8,10-11,14,23-24H,1-3,16-17H2,(H,25,26)(H2,18,19,20)/t6-,7-,8+,10+,11+,14+/m0/s1
LMXOHSDXUQEUSF-YECHIGJVSA-N
Descrizione generale
An anti-leishmanial nucleoside antibiotic that acts as an S-adenosyl-L-methionine (SAM, AdoMet) methyltransferase-specific inhibitor.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
S-adenosyl-L-methionine (SAM, AdoMet) methyltransferase
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
A 10 mM (2 mg/524 µl) solution in H₂O.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
Cheng, D., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 23892.
Lin, Q., et al. 2001. J. Am. Chem. Soc.123, 11608.
Zingg, J.M., et al. 1996. Nucleic Acids Res.24, 3267.
McCammon, M.T., and Parks, L.W. 1981. J. Bacteriol.145, 106.
Pugh, C.S.G., et al. 1978. J. Biol. Chem.253, 4075.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3