N4256
Nicotinic acid adenine dinucleotide sodium salt
≥98%
Sinonimo/i:
Deamido NAD, Deamido NAD Sodium Salt, NAAD, NAAD Sodium Salt, Nicotinic Acid Adenine Dinucleotide Sodium Salt, Nicotinic Acid NAD Sodium Salt, Nicotinic acid NAD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (inorganic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Solubilità
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC4OC(C(O)C4O)[N]5=CC(=CC=C5)C(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C21H27N6O15P2.Na.H/c22-17-12-18(24-7-23-17)27(8-25-12)20-16(31)14(29)11(41-20)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(28)15(30)19(40-10)26-3-1-2-9(4-26)21(32)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,19-20,28-31H,5-6H2,(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,23,24);;
JSOFOHZYBCRUNK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?