M4627
1-Methylnicotinamide chloride
analytical standard
Sinonimo/i:
N-Methylnicotinic acid amide chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5%
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
neat
Stringa SMILE
[Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(N)=O
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
BWVDQVQUNNBTLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?