567022
Simvastatin sodium salt
≥95% (HPLC), liquid, L-type calcium channel blocker, Calbiochem®
Sinonimo/i:
InSolution Simvastatin, Sodium Salt, L-Type Calcium Channel Blocker VI
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Simvastatin, Sodium Salt, InSolution, ≥95%
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Clutterbuck, R.D., et al. 1998. Br. J. Haematol.102, 522.
Yokoyama, K., et al. 1998. Mol. Biochem. Parasitol.94, 87.
Negre-Aminou, P., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta1345, 259.
Vrtovsnik, F., et al. 1997. Kidney Int.52, 1016.
Keyomarsi, K., et al. 1991. Cancer Res.51, 3602.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2