567020
Simvastatin
≥98% (HPLC), solid, HMG-CoA reductase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Simvastatin, MK-733, L-Type Calcium Channel Blocker VI
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Simvastatin, A lipophilic 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor that blocks Ras function through inhibition of farnesylation.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 8539
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Cationi in tracce
heavy metals: ≤20 ppm
heavy metals: <20 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@@H](C[C@H](CC1=O)O)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](C[C@H](C=C3C=C[C@@H]2C)C)OC(=O)C(CC)(C)C
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
farnesylation
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Clutterbuck, R.D., et al. 1998. Br. J. Haematol. 102, 522.
Yokoyama, K., et al. 1998. Mol. Biochem. Parasitol. 94, 87.
Negre-Aminou, P., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta 1345, 259.
Vrtovsnik, F., et al. 1997. Kidney Int. 52, 1016.
Keyomarsi, K., et al. 1991. Cancer Res.51, 3602.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3