566322-M
SIRT1 Inhibitor III
The SIRT1 Inhibitor III, also referenced under CAS 49843-98-3, controls the biological activity of SIRT1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
SIRT1 Inhibitor III, 6-Chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-1-carboxamide, racemic, SIRT1 Inhibitor III, SIRT2 Inhibitor IV, SIRT3 Inhibitor I, EX-527
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cc2c([nH]c3c2CCCC3C(=O)N)cc1
InChI
1S/C13H13ClN2O/c14-7-4-5-11-10(6-7)8-2-1-3-9(13(15)17)12(8)16-11/h4-6,9,16H,1-3H2,(H2,15,17)
FUZYTVDVLBBXDL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
SIRT1
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Napper, A.D., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 8045.
WGK 3