566321
Sirtinol
InSolution, ≥97%, inhibitor of sirtuin class of histone deacetylase (HDAC) activity
Sinonimo/i:
InSolution Sirtinol, 2-[(2-Hydroxynaphthalen-1-ylmethylene)amino]-N-(1-phenethyl)benzamide, Sir Two Inhibitor Naphthol, SIRT1 Inhibitor I, SIRT1/2 Inhibitor I, SIRT2 Inhibitor III
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
ySir2
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Grozinger, C.M., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 38837.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)